1.02695
Alcohol bencílico
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Sinónimos:
Bencenometanol
About This Item
Productos recomendados
Agency
according to Ph. Eur.
according to USP
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Línea del producto
SupraSolv®
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
435 °C
817 °F
técnicas
GC-HS: suitable
impurezas
≤0.001 meq/g Acidity
≤0.002 meq/g Alkalinity
≤0.1% Water
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 101 °C
densidad
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clave InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.001 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.002 meq/g
Water: ≤ 0.1 %
GC/HS (Every residual solvent of class 1acc. ICH): ≤ 1 µg/g
GC/HS (Every residual solvent of class 2acc. ICH): ≤ 10 µg/g
GC/HS (Every residual solvent of class 3acc. ICH): ≤ 50 µg/g
Suitable as solvent for the analysis of residual solvents of ICH classes 1, 2 and 3 according to Ph Eur and USP.
Each unknown measured against butyl methyl ketone up to anisole is ≤ 10 µg/g.
Formic acid, acetic acid, dimethylacetamide and dimethyl sulfoxide are not detected.
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - DIN 51758