Documentos clave
1.02352
Millipore
Cellobiose
for biochemistry
Sinónimos:
Cellobiose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O11
Número de CAS:
Peso molecular:
342.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número índice de la CE:
208-436-5
NACRES:
NA.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
225-230 °C (decomposition)
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2
Clave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Purity (HPLC): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation [α²0/D (50 g/l; water): +34.0 - +35.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable