Documentos clave
1.02071
SAFC
Carbonato de calcio
for optical glass
About This Item
Fórmula lineal:
CaCO3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.09
Beilstein:
8008338
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
207-439-9
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
tamaño de partícula
75 μm
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
solubilidad
0.017 g/L
densidad
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
densidad aparente
300‑1400 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clave InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
for optical glass
Aplicación
Calcium carbonate for optical glass. CAS 471-34-1, chemical formula CaCO₃.
Nota de análisis
Assay (complexometric)≥ 99.0 %Cr (Chromium)≤ 0.00007 %Fe (Iron)≤ 0.0007 %Particle size (< 75 µm)about 100