Saltar a
1.01786
Éter de petróleo (bencina)
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12191502
Grade:
reagent grade
Bp:
30-50 °C/1013 hPa
grade
reagent grade
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
liquid
autoignition temp.
285 °C
expl. lim.
1.2-7.5 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.000002% B (Boron), ≤0.00005% Al (Aluminium), ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Aromatics (as benzene), ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.003%
color
APHA: ≤10
bp
30-50 °C/1013 hPa
iodine value
≤0.3
transition temp
flash point <-30 °C
density
0.65 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
General description
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_c
< -30 °C
flash_point_f
<-22.0 °F
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
64742-49-0
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)