1.01771
Éter de petróleo (bencina)
DIN 51635
Sinónimos:
Petroleum ether
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
10 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
245 °C
potencia
>5840 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
0.7-8.3 % (v/v)
impurezas
≤0.002% Non volatile matter
≤0.1% Aromatics (as benzene)
≤5% n-Hexane (GC)
Residuos no volátiles (NVR)
≤0.002%
color
APHA: ≤10
bp
65 °C/1013 hPa
mp
<-30 °C
temperatura de transición
flash point -26 °C
solubilidad
slightly soluble
densidad
0.76 g/cm3 at 15 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Density (15°C/DIN 51757): 0.690 - 0.710
Boiling range (DIN 51751 (60-90°C)): 85 - 95 % (v/v)
Aniline point (DIN ISO 2977): 59.0 - 61.0 °C
Aromatics (as benzene): ≤ 0.1 %
n-Hexane (GC): ≤ 5.0 %
Non volatile matter: ≤ 0.002 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-14.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-26 °C