Documentos clave
1.00687
Supelco
BOD Test, photometric
photometric, 0.5-3000 mg/L (BOD), Spectroquant®
Seleccione un Tamaño
50 TESTS
185,00 €
185,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 TESTS
185,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
185,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Nombre del producto
BOD Cell Test, photometric, 0.5-3000 mg/L (BOD), Spectroquant®
Línea del producto
Spectroquant®
Nivel de calidad
uso
sufficient for 50 tests
clases funcionales de analito
biochemical oxygen demand (BOD)
intervalo de medida
0.5-3000 mg/L (BOD)
técnicas
photometry: suitable
compatibilidad
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detección
photometric (mod. Winkler method)
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Method: photometric 0.5 - 3000 mg/l Spectroquant®
The BOD (biochemical oxygen demand) is defined as that mass of oxygen that is consumed by microorganisms to oxidatively degrade the organic substances in a sample. Using a cell test allows for an easy and efficient determination of BOD, following a modified Winkler method. All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant® Cell Test for BOD comes with three empty 16 mm round cells as well as all the required reagents to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
Información legal
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable