Documentos clave
1.00401
Supelco
Molybdenum(VI) oxide
extra pure
Sinónimos:
Molybdenum(VI) oxide, Molybdenum trioxide, Molybdic acid anhydrous, Molybdic anhydride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número índice de la CE:
215-204-7
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (precipitation titration)
Formulario
solid
potencia
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
795 °C
solubilidad
0.49 g/L
densidad
4.70 g/cm3 at 26 °C
densidad aparente
1200 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
trazas de catión
Fe: ≤0.002%
N: ≤0.001%
NH4+: ≤0.01%
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/Mo.3O
Clave InChI
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
extra pure
Nota de análisis
Assay (precipitative titration)≥ 99.0 %Chloride (Cl)≤ 0.005 %Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄)≤ 0.002 %Sulfate (SO₄)≤ 0.01 %Fe (Iron)≤ 0.002 %NH₄ (Ammonium)≤ 0.01 %
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable