Documentos clave
1.00400
Supelco
Molybdic acid
about 85% MoO3, containing ammonium molybdate, EMPLURA®
Sinónimos:
Molybdic acid about 85% MoO3
Seleccione un Tamaño
1 KG
614,00 €
614,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KG
614,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número índice de la CE:
231-970-5
NACRES:
NA.21
614,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Molybdic acid about 85% MoO3, (containing ammonium molybdate) EMPLURA®
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥85% (precipitation titration)
Formulario
solid
potencia
2689 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
300 °C
solubilidad
water: insoluble at 20 °C
densidad
3.1 g/cm3
densidad aparente
980 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
trazas de catión
Fe: ≤0.005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Mo](=O)(=O)(O)O
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
Clave InChI
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
(containing ammonium molybdate) EMPLURA®
Nota de análisis
Assay (precipitative titration)≥ 85 %Chloride (Cl)≤ 0.01 %Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄)≤ 0.005 %Sulfate (SO₄)≤ 0.02 %Fe (Iron)≤ 0.005 %NH₄ (Ammonium)about 6
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable