1.00251
Reticulin silver plating kit acc. to Gordon & Sweets
suitable for histology
Seleccione un Tamaño
452,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
452,00 €
Productos recomendados
DIV
for in vitro diagnostic use
Nivel de calidad
dilution
(for the detection of reticular fibers)
aplicaciones
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
The kit is sufficient for up to 110 section slides. It is an IVD registered product and is CE certified, thus, it can be used in an accredited laboratory. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Nota de análisis
reticular fibers: black
Nuclei: red
Collagen: red
Background: red
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable