Merck
1.00242
SAFC
Ácido cítrico monohydrate
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, FCC, E 330
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
210.14
Beilstein:
4018641
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número E:
E330
Número índice de la CE:
201-069-1
Agency
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FCC
presión de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
descripción
cryst. EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,USP,E 330,FCC
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
formulario
coarse powder
crystalline
potencia
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
135-152 °C
temperatura de transición
flash point 173.9 °C
solubilidad
880 g/L
densidad
1.54 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Clave InChI
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
El ácido cítrico se utiliza normalmente como ajustador de pH, amortiguador o antioxidante en las formulaciones farmacéuticas. Su gama de aplicaciones abarca diferentes tipos de formulación, como las formas de administración semisólidas, las formas líquidas como las disoluciones y las formas sólidas como los comprimidos efervescentes o los gránulos.
El de ácido cítrico monohidratado crist. Emprove® Essential es el ácido cítrico presente en su forma cristalina monohidratada.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
345.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
173.9 °C - closed cup