Documentos clave
1.00221
SAFC
Sodium hydroxide solution
10 M, SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE
Seleccione un Tamaño
25 L
244,00 €
1002219950
Preguntar
244,00 €
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 L
244,00 €
1002219950
Preguntar
About This Item
Código UNSPSC:
12352305
244,00 €
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 10 MOL/L, SUITABLE FOR CLEANING IN PLACE
Nivel de calidad
Formulario
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
densidad
1.33 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
pharma/biopharma processes
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicación
Sodium hydroxide solution 10 mol/L CIP is suitable for cleaning in place use in pharmaceutical processes.
Nota de análisis
Assay (acidimetric,NaOH)
9.8 - 10.2 mol/l29.5 - 30.7 %Carbonate (as Na₂CO₃)≤ 0.5 %Chloride (Cl)≤ 0.006 %Phosphate (PO₄)≤ 0.0005 %Silicate (SiO₂)≤ 0.005 %Sulfate (SO₄)≤ 0.003 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Al (Aluminium)≤ 0.001 %Fe (Iron)≤ 0.001 %
Información legal
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable