Documentos clave
100106
Sigma-Aldrich
A23187, Mixed Calcium-Magnesium Salt
Useful in cell activation experiments when calcium dose-response data are not required.
Seleccione un Tamaño
10 MG
196,00 €
196,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
196,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
196,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Useful in cell activation experiments when calcium dose-response data are not required.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Useful in cell activation experiments when calcium dose-response data are not required
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de preparación
For use in aqueous systems, preparation of a 10 mM stock in DMSO is recommended. Microliter amounts of this solution can be added to H₂O with rapid mixing (e.g. 10 µl into 5 ml of H₂O). In aqueous systems, the ionophore aggregates over time.
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable