09-827
Anti-HDAC11 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
histone deacetylase 11
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HDAC11(79885)
mouse ... Hdac11(232232)
rat ... Hdac11(297453)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Calidad
Western Blot Analysis: 0.05 µg/ml of this antibody detected HDAC11 on 10 µg of human brain tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human brain tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable