07-760-I
Anti-phospho-eIF-2α (Ser51)
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit, Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit alpha, eIF-2-alpha
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), Drosophila (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μL
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer51)
Información sobre el gen
Drosophila melanogaster ... Eif2Alpha(32617)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-eIF-2 (Ser51) in HeLa treated with Calyculin A cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1