07-2276-I
Anti-mSin1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Target of rapamycin complex 2 subunit MAPKAP1, TORC2 subunit MAPKAP1, Mitogen-activated protein kinase 2-associated protein 1, Stress-activated map kinase-interacting protein 1, SAPK-interacting protein 1, mSIN1, mSin1
Seleccione un Tamaño
395,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
395,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, human, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
porcine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAPKAP1(79109)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Signaling Neuroscience
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected mSin1 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable