07-2270
Anti-WNK4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Serine/threonine-protein kinase WNK4, Protein kinase lysine-deficient 4, Protein kinase with no lysine 4
Seleccione un Tamaño
376,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
376,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... WNK4(65266)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Kinases & Phosphatases
Calidad
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected WNK4 on 10 µg of mouse kidney cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse kidney cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable