07-2264
Anti-OSR1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
oxidative-stress responsive 1, serine/threonine-protein kinase OSR1, Oxidative stress-responsive 1 protein
Seleccione un Tamaño
376,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
376,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OSR1(130497) , OXSR1(9943)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Developmental Signaling
Calidad
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected OSR1 on 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HEK293 cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable