07-2143
Anti-PLEKHG4B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Pleckstrin homology domain-containing family G member 4B, PH domain-containing family G member 4B
Seleccione un Tamaño
300,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
300,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLEKHG4B(153478)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Developmental Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PLEKHG4B in 10 µg of JURKAT cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
JURKAT cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable