07-1601
Anti-IRAK1 Antibody, CT
from rabbit
Sinónimos:
interleukin-1 receptor-associated kinase 1, Pelle homolog
Seleccione un Tamaño
335,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
335,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IRAK1(3654)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Calidad
Western Blot Analysis: A 1:50-1:500 dilution of this antibody detected IRAK1 on jurkat lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
Jurkat lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable