07-1521
Anti-phospho-NDRG3 (Ser331) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Protein NDRG3, Protein Ndr3
About This Item
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
horse, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer331)
Información sobre el gen
bovine ... Ndrg3(514399)
chimpanzee ... Ndrg3(735544)
human ... NDRG3(57446)
mouse ... Ndrg3(29812)
rat ... Ndrg3(296318)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Developmental Signaling
Calidad
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected NDRG3 on 10 µg of mouse embryonic fibroblast cell lysates under multiple conditions (see image).
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse embryonic fibroblast cell lysates under multiple conditions (see image).
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable