07-1487
Anti-JAK3 Antibody
serum, from rabbit
Sinónimos:
Janus Kinase 3, Janus kinase 3 (a protein tyrosine kinase, leukocyte), Leukocyte janus kinase, Tyrosine-protein kinase JAK3
Seleccione un Tamaño
324,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
324,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... JAK3(3718)
mouse ... Jak3(16453)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Signaling
Immunological Signaling
Calidad
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this lot detected JAK3 on 10 μg of HeLa lysates.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
HeLa cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1