Documentos clave
07-1407
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-GLUT-8, CT.
from rabbit
Sinónimos:
Glucose transporter type 8, Glucose transporter type X1, glucose transporter X1, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter)
member 8, solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter),
member 8
Seleccione un Tamaño
50 μG
368,00 €
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
368,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
368,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC2A8(29988)
mouse ... Slc2A8(56017)
Descripción general
El GLUT-8 es un transportador de glucosa facilitado por la regulación de la insulina, uniéndose la citocalasina B de tal manera que la orientación es inhibidora de la glucosa. En apariencia, el transportador parece ser un transportador de azúcar doble específico, ya que la fructosa también puede ser inhibida. EL GLUT-8 se expresa en gran medida en el testículo, donde la disminución es facilitada por los estrógenos. Sin embargo, el GLUT-8 no se expresa mucho en el carcinoma testicular. En la mayoría de los demás tejidos hay niveles menores de GLUT-8.
Especificidad
Reconoce el GLUT-8.
Inmunógeno
Epítopo: C-terminal
Una secuencia de 11 aminoácidos cerca del C-terminal del Glut-8 de ratón (Doege et al. 2000; Carayannopoulos et al. 2000)
Aplicación
Categoría de investigación
Comunicación molecular
El anticuerpo anti-GLUT-8, C-terminal, detecta la concentración de GLUT-8 y se ha publicado y validado para utilizar en IH(P).
Subcategoría de investigación
Vía de señalización insulina/energía
Calidad
Evaluada por inmunohistoquímica en tejido renal humano.
Análisis mediante inmunohistoquímica: una dilución 1:100 de este lote detectó el GLUT-8 en tejido renal humano.
Descripción de destino
Aprox. 50 kDa
Ligadura / enlace
Sustituye a: AB3140
Forma física
Líquido en PBS con BSA al 0,1 %.
Presentación: Purificada
Purificada por inmunoafinidad
Almacenamiento y estabilidad
Mantener a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 1 año desde de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Nota de análisis
Control
Tejido renal humano
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Jimena Laporta et al.
PloS one, 8(2), e57847-e57847 (2013-03-08)
The aim of this experiment was to demonstrate the ability of feeding serotonin (5-HT; 5-hydroxytryptamine) precursors to increase 5-HT production during the transition from pregnancy to lactation and the effects this has on maternal energy metabolism in the liver and
Rachel E Bennett et al.
Acta neuropathologica communications, 8(1), 137-137 (2020-08-20)
Microangiopathy, including proliferation of small diameter capillaries, increasing vessel tortuosity, and increased capillary blockage by leukocytes, was previously observed in the aged rTg4510 mouse model. Similar gene expression changes related to angiogenesis were observed in both rTg4510 and Alzheimer's disease