07-030-AF488
Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 488 conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinónimos:
H3K4me2, H3.3B, Lys4 dimethylated, H3 histone, family 3A, Lys4 dimethylated, H3 histone, family 3B, Lys4 dimethylated, Histone H3, Lys4 dimethylated
Seleccione un Tamaño
445,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
445,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 488
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
Tetrahymena sp., human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
modificación del objetivo postraduccional
dimethylation (Lys4)
Información sobre el gen
human ... HIST1H3F(8968)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
The unconjugated antiserum (Cat. No. 07-030) is shown to be suitable also for dot blot, chromatin immunoprecipitation (ChIP), ChIP-seq, immunocytochemistry, immunofluorescence, and Western blotting applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected nuclear histone H3 Lys4 dimethylation in HepG2 cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable