06-966
Anti-CDK1/CDC2 Antibody (C-Term)
serum, Upstate®
Sinónimos:
Cyclin-dependent kinase 1, CDK1, Cell division control protein 2 homolog, Cell division protein kinase 1, p34 protein kinase, Cell division control protein 2 homolog, Cell division protein kinase 1, p34 protein kinase
Seleccione un Tamaño
358,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
358,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
serum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
hamster (with greater than 90% sequence homology), human (with greater than 90% sequence homology), rat (with greater than 90% sequence homology)
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
hamster ... Cdk1(100766716)
human ... CDK1(983)
mouse ... Cdk1(12534)
rat ... Cdk1(54237)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CDK1/CDC2 (C-terminus) in Balb/3T3/A31 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1