06-495
Anti-PDGFRβ Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse, monkey
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDGFRB(5159)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Growth Factors & Receptors
Calidad
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable