06-1364
Anti-SRp30b (SC35) Antibody
from rabbit
Sinónimos:
serine/arginine-rich splicing factor 2, Splicing factor SC35, Splicing component, 35 kDa, splicing factor, arginine/serine-rich 2, SR splicing factor 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SRSF2(6427)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
A 1:500 dilution of a representative lot of this antibody detected SRp30b in 10 µg of HeLa cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis:
A representative lot of this antibody was used by an independent laboratory in IP. (Jiang, K., et al. (2009). Endocrinology. 150(5):2087-2097.)
Calidad
A 1:500 dilution of this antibody detected SRp30b in NIH/3T3 cells.
Descripción de destino
Forma física
Nota de análisis
NIH/3T3 cells.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable