06-1363
Anti-SRp30a (SF2) Antibody
from rabbit
Sinónimos:
serine/arginine-rich splicing factor 1, pre-mRNA-splicing factor SF2, P33 subunit, SR splicing factor 1, splicing factor 2, splicing factor, arginine/serine-rich 1, Alternative-splicing factor 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
mouse, rat, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SRSF1(6426)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
1:500 dilution from a representative lot detected SRp30a in NIH/3T3 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Calidad
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected SRp30a on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
NIH/3T3 cell lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable