05-843R
Anti-phospho-Bcl-2 (Ser70) Antibody, clone 69-10C-2-10C-18, rabbit monoclonal
clone 69-10C-2-10C-18, from rabbit, unconjugated
Sinónimos:
B-cell CLL/lymphoma 2, B-cell lymphoma protein 2
Seleccione un Tamaño
344,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
344,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
69-10C-2-10C-18, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer70)
Información sobre el gen
human ... BCL2(596)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Flow Cytometry Analysis: 0.1ug/ml from a previous lot was used to detect Bcl-2 in Jurkat cell lysate.
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Calidad
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Bcl-2 on 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Nota de análisis
Paclitaxel treated and untreated Jurkat cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable