05-769
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, SAP
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Integrin β3 (CD61) Antibody, clone SAP, clone SAP, Upstate®, from mouse
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SAP, monoclonal
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGB3(3690)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Cell Structure
Integrins
Calidad
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable