05-665-AF647
Anti-Active-β-Catenin Antibody, clone 8E7, Alexa Fluor™ 647
clone 8E7, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinónimos:
Catenin beta-1, Beta-catenin, Active-β-Catenin
Seleccione un Tamaño
547,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
547,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8E7, monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
zebrafish ... Ctnnb1(30265)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody from a representative lot detected Active-β-Catenin in 1X10E6 A431 and HeLa cells.
The unconjugated version (Cat. No. 05-665) has been shown to work in WB, FC, ICC, IHC, IH(P).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Calidad
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Active-β-Catenin in HeLa cells.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable