05-530-I
Anti-Rad51 Antibody, clone 3C10
clone 3C10, from mouse
Sinónimos:
DNA repair protein RAD51 homolog 1, HsRAD51, hRAD51, RAD51 homolog A, Rad51
Seleccione un Tamaño
151,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
151,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3C10, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
envase
antibody small pack of 25 μg
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RAD51(5888)
mouse ... Rad51(19361)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Calidad
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Rad51 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional