05-1470
Anti-Raptor Antibody, clone 1H6.2
clone 1H6.2, from mouse
Sinónimos:
P150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein, p150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein containing WD-repeats, regulatory associated protein of mTOR
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H6.2, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RPTOR(57521)
mouse ... Rptor(74370)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunoprecipitation Analysis: 20 µg from a previous lot immunoprecipitated Raptor in HEK293 cell lysate.
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Raptor on 10 µg of HEK 293 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
HEK 293 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable