Documentos
05-1334-M
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl Histone H3 (Lys27), clone CMA309
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable