04-282
Anti-phospho-EGFR (Thr654) Antibody, clone 3F2
clone 3F2, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
ERBB, ERBB1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3F2, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human, canine, rat
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr654)
Información sobre el gen
dog ... Egfr(404306)
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Nota de análisis
Includes PMA and pervanadate treated Hep2G cell lysate as a positive control