04-1564
Anti-Estrogen Receptor α Antibody, clone F3-A
ascites fluid, clone F3-A, from mouse
Sinónimos:
Estradiol receptor, Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1, estrogen receptor 1, estrogen receptor alpha, estrogen receptor alpha delta 4*,5,6,7*/633 isoform, estrogen receptor alpha delta 6,7 isoform
Seleccione un Tamaño
433,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
433,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
F3-A, monoclonal
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ESR1(2099)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Calidad
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Estrogen Receptor α on 10 µg of mouse ovary tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
Mouse ovary tissue lysate
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable