04-001
Anti-JAK2 Antibody, clone 8E10.2
clone 8E10.2, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Janus kinase 2, Tyrosine kinase
Seleccione un Tamaño
151,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
151,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
8E10.2, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human, rat
envase
antibody small pack of 25 μg
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
rat ... Jak2(24514)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry(Paraffin):
A previous lot of this antibody was used in immunohistochemistry(paraffin) staining with eptiope retrieval: Human Cancer Array.
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
L6 cell lysate
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional