ENAH95E72E38
Enamine
2-(3-iodopyridin-4-yl)acetonitrile
About This Item
Iupac Name
(3-iodo-4-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-7-5-10-4-2-6(7)1-3-9/h2,4-5H,1H2
Clave InChI
CGIWUSNKZVMZKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7504619
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)