ENAH3035E59D
Enamine
5-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
5-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-7-4-5-9(12)10-8(7)3-2-6-11-10;/h4-5,11-12H,2-3,6H2,1H3;1H
Clave InChI
ODZJVDQAOIXFQB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496369
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)