Merck
ENAH2C557571
Enamine
2-methoxy-hexahydro-1H-pyrrolizine-7a-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.68
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
2-methoxytetrahydro-1H-pyrrolizine-7a(5H)-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO3.ClH/c1-13-7-5-9(8(11)12)3-2-4-10(9)6-7;/h7H,2-6H2,1H3,(H,11,12);1H
Clave InChI
PUCXFGZBEJXSST-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2394701
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2394701
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)