ENAH2C556057
Enamine
3-bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H2BrF3OS/c7-3-1-5(6(8,9)10)12-4(3)2-11/h1-2H
Clave InChI
ZIDYTZNNZQLSAF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-317804
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)