Merck
ENAH0CD45986
Enamine
(morpholin-3-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
morpholin-3-ylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O.2ClH/c6-3-5-4-8-2-1-7-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H
Clave InChI
FCUJWBSQVRSEJM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154453
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154453
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)