ENAH03A0B395
Enamine
1-methyl-3-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1,2'-dimethyl-1H,2'H-[3,3'-bipyrazole]-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H10N4O2/c1-12-5-6(9(14)15)8(11-12)7-3-4-10-13(7)2/h3-5H,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
LNNUNHURCXUPDP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1128549
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)