ENA964469131
Enamine
tert-butyl 3-(1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)propanoate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-(1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C16H23NO2/c1-16(2,3)19-15(18)9-8-12-10-13-6-4-5-7-14(13)17-11-12/h4-7,12,17H,8-11H2,1-3H3
Clave InChI
MILOCAMKWNKFJS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395772
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)