Merck
ENA514507116
Enamine
2-{[(pyridin-2-yl)methyl]sulfanyl}ethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
2-[(2-pyridinylmethyl)sulfanyl]ethanol
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c10-5-6-11-7-8-3-1-2-4-9-8/h1-4,10H,5-7H2
Clave InChI
JXIVUVCIBGRJQU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305571
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305571
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)