Merck
ENA458426028
Enamine
2-[(2-bromophenyl)methyl]piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
2-(2-bromobenzyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H16BrN/c13-12-7-2-1-5-10(12)9-11-6-3-4-8-14-11/h1-2,5,7,11,14H,3-4,6,8-9H2
Clave InChI
KJIKOXAJYCHFED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225428
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-225428
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)