ENA432539443
Enamine
1-phenylhex-5-en-3-ol
About This Item
Iupac Name
1-phenyl-5-hexen-3-ol
Inchi Code
1S/C12H16O/c1-2-6-12(13)10-9-11-7-4-3-5-8-11/h2-5,7-8,12-13H,1,6,9-10H2
Clave InChI
AYQFIGASVMPYQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-195853
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)