ENA405194317
Enamine
5-cyclopropyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-benzodiazepin-2-one
About This Item
Iupac Name
5-cyclopropyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-1,5-benzodiazepin-2-one
Inchi Code
1S/C12H14N2O/c15-12-7-8-14(9-5-6-9)11-4-2-1-3-10(11)13-12/h1-4,9H,5-8H2,(H,13,15)
Clave InChI
DREUVCCPWCNFRY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133677
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)