Merck
ENA402267707
Enamine
3,3-dimethyl-2-(methylsulfanyl)butan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
3,3-dimethyl-2-(methylsulfanyl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C7H17NS/c1-7(2,3)6(5-8)9-4/h6H,5,8H2,1-4H3
Clave InChI
XYKZQADASBMFQT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132598
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)