Merck
ENA370562892
Enamine
5H,6H,7H,8H-pyrido[4,3-c]pyridazin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
150.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-c]pyridazin-3-ylamine
Inchi Code
1S/C7H10N4/c8-7-3-5-4-9-2-1-6(5)10-11-7/h3,9H,1-2,4H2,(H2,8,11)
Clave InChI
JWYWQCXWKCHFIC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70871
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70871
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)