ENA292596530
Enamine
3-[(1H-indazol-5-yl)formamido]propanoic acid
About This Item
Iupac Name
N-(1H-indazol-5-ylcarbonyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C11H11N3O3/c15-10(16)3-4-12-11(17)7-1-2-9-8(5-7)6-13-14-9/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
MBXQQESBOYVCSU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62266
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)